85030
Serotonin creatinine sulfate salt monohydrate
purum, ≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
5-Hydroxytryptamine creatinine sulfate salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Essai
≥98.0% (T)
Pf
~220 °C (dec.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.OS(O)(=O)=O.CN1CC(=O)NC1=N.NCCc2c[nH]c3ccc(O)cc23
Remplacé(e)(s) par