Principaux documents
83672
Supelco
Rhenium standard for AAS
analytical standard, ready-to-use, in nitric acid
Synonyme(s) :
Rhenium nitrate solution
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
in nitric acid
1.000 g/L Re
Technique(s)
AAS: suitable
Format
single component solution
Chaîne SMILES 
[ReH]
InChI
1S/Re
Clé InChI
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Notes préparatoires
prepared with Re in HNO3 (~1 M)
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable