Principaux documents
82800
Sigma-Aldrich
Pyridine hydrochloride
purum, ≥98.0% (AT)
Synonyme(s) :
Pyridinium chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5N · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.56
Beilstein:
3615340
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
purum
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (AT)
Forme
powder
pb
222-224 °C (lit.)
Pf
143-147 °C
145-147 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.ClH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;1H
Clé InChI
AOJFQRQNPXYVLM-UHFFFAOYSA-N
Application
Pyridine hydrochloride can be used:
  • As an acid-base catalyst in the conversion of 4-pyridyl propargylic alcohols to the (E)-propenones and propynones.[1]
  • As a reagent in the synthesis of 2-arylindene-1-ones [2], baicalein [3], pinosylvin derivatives.[4]
  • As a reagent in O-demethylation reaction under microwave irradiation.[5]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis and inhibitory effects of pinosylvin derivatives on prostaglandin E2 production in lipopolysaccharide-induced mouse macrophage cells
Park E-J, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(23), 5895-5898 (2004)
Recent advances in ether dealkylation
Weissman SA and Zewge D
Tetrahedron, 61(33), 7833-7863 (2005)
Estrogen receptor ligands: design and synthesis of new 2-arylindene-1-ones
McDevitt RE, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 15(12), 3137-3142 (2005)
Total synthesis of baicalein
Chen D-Z, et al.
Journal of Asian natural products research, 12(2), 124-128 (2010)
Facile conversion of pyridine propargylic alcohols to enones: stereochemistry of protonation of allenol
Erenler R, et al.
Tetrahedron Letters, 46(34), 5683-5685 (2005)