Documents
79544
Supelco
Galactinol dihydrate
analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22O11 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.33
Numéro Beilstein :
8665287
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
oligosaccharides
Technique(s)
GC/MS: suitable
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-2-3(14)4(15)10(21)12(22-2)23-11-8(19)6(17)5(16)7(18)9(11)20;;/h2-21H,1H2;2*1H2/t2-,3+,4+,5-,6-,7+,8-,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
Clé InChI
HGCURVXTXVAIIR-ITYUJIADSA-N
Description générale
Galactinol dihydrate is a crystalline form of galactinol, which comprises of α-D-galactose and myo-inositol.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Isolation and Identification of O-?-D-Galactopyranosyl-myo-inositol and of myo-Inositol from Juice of the Sugar Beet (Beta Vulgaris)
Brown.JR and Serro.FR
Journal of the American Chemical Society, 75, 1040?1042-1040?1042 (1953)
Advances in Carbohydrate Chemistry, 9 (1954)