77460
2-Chloroacetophenone
purum, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
ω-Chloroacetophenone, Phenacyl chloride
Produits recommandés
Qualité
purum
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
crystals
pb
244-245 °C (lit.)
Pf
53-56 °C
54-56 °C (lit.)
Densité
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ketone
phenyl
Chaîne SMILES
ClCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Clé InChI
IMACFCSSMIZSPP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PTPN6(5777)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges