Principaux documents
76750
Supelco
Chlorodiméthyl(pentafluorophényl)silane
for GC derivatization, LiChropur, ≥95.0%
Synonyme(s) :
Chlorure de flophemésyl
About This Item
Formule linéaire :
C6F5Si(CH3)2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.66
Beilstein:
2858407
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
for GC derivatization
LiChropur
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (GC)
≥95.0%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.448 (lit.)
n20/D 1.448
pb
88-90 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc2OCCOCCOc3ccccc3OCCOCCOc2c1
C[Si](C)(Cl)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H6ClF5Si/c1-15(2,9)8-6(13)4(11)3(10)5(12)7(8)14/h1-2H3
Clé InChI
PQRFRTCWNCVQHI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Chlorodimethyl(pentafluorophenyl)silane is a silylated derivative employed for derivatization prior to gas chromatographic analysis of the analyte. It is basically used:
  • To increase analyte volatility.
  • To increase response.
  • To suppress the activity of an active functional group.
Autres remarques
Agent de dérivation extrèmement sensible pour l′analyse de stérols et l′alcools aliphatiques faibles par chromatographie en phase gazeuse par capture d′électrons[1][2][3]
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - open cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
C.F. Poole et al.
Journal of Chromatography A, 199, 123-123 (1980)
K. Blau et al.
Handbook of Derivatives for Chromatography (1993)
Articles
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs