76655
Pentaerythritol triacrylate
technical, ~50% (GC)
Synonyme(s) :
PETA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Concentration
~50% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.483 (lit.)
n20/D 1.483
Densité
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C
InChI
1S/C14H18O7/c1-4-11(16)19-8-14(7-15,9-20-12(17)5-2)10-21-13(18)6-3/h4-6,15H,1-3,7-10H2
Clé InChI
HVVWZTWDBSEWIH-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par