Documents
72777
Supelco
trans-Quercus lactone
analytical standard
Synonyme(s) :
trans-5-Butyl-4-methyloxolan-2-one, trans-5-Butyldihydro-4-methyl-2(3H)-furanone, trans-Methyloctanolide, trans-Oak lactone, trans-Whiskey lactone, trans-beta-Methyl-γ-octalactone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.22
Numéro Beilstein :
4661547
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥94.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCCC[C@@H]([C@H](C)C1)OC1=O
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-4-5-8-7(2)6-9(10)11-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8+/m1/s1
Clé InChI
WNVCMFHPRIBNCW-SFYZADRCSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable