Principaux documents
61471
Millipore
ESBL ChromoSelect Agar Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Code UNSPSC :
41171614
Nomenclature NACRES :
NA.85
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Streptococcus spp.
Application
Strep B ChromoSelect Selective Agar Base is used for the detection of Extended Spectrum Beta lactamase producing organisms.
Composants
Composition:
(per vial sufficient for 500 ml medium)
Ceftazidime 1.50 mg
Cefotaxime 1.50 mg
Ceftriazone 1.00 mg
Aztreonam 1.00 mg
Fluconazole 5.00 mg
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable