54804
1-Hydroxybenzotriazole hydrate
puriss., ≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
HOBt Hydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
puriss.
Essai
≥99.0% (HPLC)
Impuretés
11-13% water
Pf
155-158 °C (lit.)
Solubilité
DMF: 100 mg/mL, clear
Chaîne SMILES
[H]O[H].On1nnc2ccccc12
InChI
1S/C6H5N3O.H2O/c10-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8-9;/h1-4,10H;1H2
Clé InChI
PJUPKRYGDFTMTM-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Desen. Expl. 2 - Eye Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable