Principaux documents
51624
Supelco
[(3R)-3-Hydroxy-cis-octadec-9-enoyl]-L-carnitine
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R,9Z)-3-hydroxy-1-oxo-9-octadecen-1-yl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt, (3R)-3-Hydroxyoleyl-L-carnitine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H47NO5
Poids moléculaire :
441.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥85.0% (HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]/D -18.0±2.0°, c = 0.1 in methanol
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C25H47NO5/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(27)19-25(30)31-23(20-24(28)29)21-26(2,3)4/h12-13,22-23,27H,5-11,14-21H2,1-4H3/b13-12-/t22-,23-/m1/s1
Clé InChI
YBCVTTMMURGSEY-MLDHBFCZSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable