Principaux documents
19188
Supelco
cis,cis-5,8-Tetradecandienoyl-L-carnitine
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(5Z,8Z)-1-oxo-5,8-tetradecadien-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt
10 MG
372,00 €
372,00 €
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
372,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H37NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
372,00 €
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥92.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -18±2°, c = 0.1 in methanol
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-]C(C([H])([H])[C@](OC(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])/C([H])=C([H])\C([H])([H])/C([H])=C([H])\C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H])=O)([H])C([H])([H])[N+](C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H])=O
InChI
1S/C21H37NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4/h9-10,12-13,19H,5-8,11,14-18H2,1-4H3/b10-9-,13-12-/t19-/m1/s1
Clé InChI
REUVFPFCXKWJQA-ALJURTIHSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable