44051
Thayer-Martin Supplement I
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
V.C.N.T. Supplement
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Neisseria spp.
Catégories apparentées
Application
An antibiotic supplement recommended for the selective isolation of Neisseria gonorrhoeae and Neisseria meningitidis.
Composants
composition (per vial, sufficient for 500 mL medium):
vancomycin 1.5 mg
colistin methane sulphonate 3.75 mg
trimethoprim 2.5 mg
nyastin 6′250 units
vancomycin 1.5 mg
colistin methane sulphonate 3.75 mg
trimethoprim 2.5 mg
nyastin 6′250 units
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?