437522
2-Propanol
≥99.5%, ACS reagent
Synonyme(s) :
Alcool sec-propylique, Alcool isopropylique, IPA, Isopropanol
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
2-Propanol, ACS reagent, ≥99.5%
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Essai
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
750 °F
Limite d'explosivité
2.0-12.7 %, 93 °C
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
≤0.0001 meq/g Titr. acid or base
≤0.002% carbonyl compounds (propionaldehyde or acetone)
≤0.2% water
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.377 (lit.)
pb
82 °C (lit.)
Pf
−89.5 °C (lit.)
Solubilité
H2O: passes test
Densité
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- As a solvent in the synthesis of di- and trisubstituted ortho biaryls by Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.[1]
- As an alternate solvent to benzene in the analysis of total carbonyl compounds in heated and frying oils.[2]
- As a reaction medium in the preparation of cyclic ureas by reacting CO2 with diamines in the presence of pure cerium oxide (CeO2).[3]
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12.0 °C - closed cup