Principaux documents
383104
Sigma-Aldrich
Potassium hydrogen diiodate
ACS reagent, ≥99.9%
Synonyme(s) :
Potassium biiodate, Potassium hydrogeniodate
About This Item
Formule linéaire :
KH(IO3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.91
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Qualité
ACS reagent
Essai
≥99.9%
99.9-100.1% (iodometric)
99.95-100.05% (acidimetric)
Impuretés
≤0.01% insolubles
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
Chaîne SMILES 
[K+].OI(=O)=O.[O-]I(=O)=O
InChI
1S/2HIO3.K/c2*2-1(3)4;/h2*(H,2,3,4);/q;;+1/p-1
Clé InChI
ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M