Documents
33660
Supelco
PCB No 118
analytical standard
Synonyme(s) :
2,3′,4,4′,5′-Pentachlorobiphenyl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H5Cl5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.43
Numéro Beilstein :
2379471
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
analytical standard
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(cc1Cl)-c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)