BCR293
2,2′,5,5′-Tetrachlorobiphenyl
BCR®, certified reference material
Synonyme(s) :
2,2′,5,5′-Tetrachlorobiphenyl
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1ccc(Cl)c(c1)-c2cc(Cl)ccc2Cl
InChI
1S/C12H6Cl4/c13-7-1-3-11(15)9(5-7)10-6-8(14)2-4-12(10)16/h1-6H
Clé InChI
HCWZEPKLWVAEOV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
BCR293
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)