Principaux documents
32545
Supelco
Fenbendazole sulfone-d3
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
(5-Benzenesulfonyl-1H-benzoimidazol-2-yl)carbamic acid methyl-d3 ester, Methyl-d3 5-(phenylsulfonyl)-2-benzimidazolecarbamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15D3H10N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13N3O4S/c1-22-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)23(20,21)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)/i1D3
Clé InChI
UAFDGCOOJPIAHN-FIBGUPNXSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves