Principaux documents
310212
Sigma-Aldrich
Diethyl 3,4-pyridinedicarboxylate
97%
Synonyme(s) :
Cinchomeronic ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H13NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
pb
172 °C/21 mmHg (lit.)
Densité
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1ccncc1C(=O)OCC
InChI
1S/C11H13NO4/c1-3-15-10(13)8-5-6-12-7-9(8)11(14)16-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
SIOSRDUNOOIMCE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter