215767
Disperse Red 19
Dye content 97 %
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Composition
Dye content, 97%
Pf
>300 °C (lit.)
λmax
495 nm
Chaîne SMILES
OCCN(CCO)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H18N4O4/c21-11-9-19(10-12-22)15-5-1-13(2-6-15)17-18-14-3-7-16(8-4-14)20(23)24/h1-8,21-22H,9-12H2/b18-17+
Clé InChI
GHDZRIQTRDZCMV-ISLYRVAYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable