Principaux documents
30958
Supelco
Benzo[b]fluoranthene
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
3,4-benzofluoranthène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.31
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Conditions de stockage
under inert gas (argon)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
163-165 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4c3c-2cc5ccccc45
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-14-13(6-1)12-19-16-9-4-3-8-15(16)18-11-5-10-17(14)20(18)19/h1-12H
Clé InChI
FTOVXSOBNPWTSH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
S Nesnow et al.
Environmental health perspectives, 101 Suppl 3, 37-42 (1993-10-01)
DNA-carcinogen adducts offer a potential dosimeter for environmental genotoxicants reaching the exposed individual. Because the target tissues for many chemical carcinogens are not readily accessible for monitoring adducts in humans, peripheral blood lymphocytes (PBLs) have served as surrogate sources of
M J Mass et al.
Carcinogenesis, 17(8), 1701-1704 (1996-08-01)
The polycyclic aromatic hydrocarbon benzo[b]fluoranthene (B[b]F) is a pervasive constituent of environmental combustion products. We sought to examine the lung tumorigenic activity of B[b]F in strain A/J mice, to study the relationship between formation and decay of B[b]F-DNA adducts and
H B Zhang et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 141(1), 107-114 (2005-10-26)
Surface soil (0-10 cm) samples from 53 sampling sites including rural and urban areas of Hong Kong were collected and analyzed for 16 EPA priority polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Total PAH concentrations were in the range of 7.0-410 microg kg(-1)
S Aubin et al.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 50(12), 2093-2101 (2001-01-05)
Benzo[b]fluoranthene (B[b]F) was used in relative abundance ratios (RARs), a parameter obtained by dividing the concentration of individual polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) found in a given sample by the concentration of B[b]F in the same sample. The B[b]F RARs were
Zdenek Andrysík et al.
Mutation research, 615(1-2), 87-97 (2006-12-05)
Disruption of cell proliferation control by polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) may contribute to their carcinogenicity. We investigated role of the aryl hydrocarbon receptor (AhR) in disruption of contact inhibition in rat liver epithelial WB-F344 'stem-like' cells, induced by the weakly
Articles
Ascentis® Express PAH column efficiently separates polynuclear aromatic hydrocarbons in EPA methods.
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean EZ-POP NP; both meet criteria.
Highly accurate HPLC-FLD method for evaluating 15 PAHs in olive oil using Ascentis® Express PAH HPLC column and SPE cleanup, following GB 5009.265-2021.
This application note describes the fast and efficient separation of the EU’s list of 15 + 1 polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) using Ascentis® Express PAH HPLC column.