Principaux documents
281980
Sigma-Aldrich
Pinacyanol bromide
Dye content 95 %
Synonyme(s) :
1,1′-Diethyl-2,2′-carbocyanine bromide, 2,2′-Trimethinequinocyanine bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H25BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
433.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Niveau de qualité
Composition
Dye content, 95%
Pf
286 °C (dec.) (lit.)
λmax
607 nm
Chaîne SMILES 
[Br-].CCN1C(=C\C=C\c2ccc3ccccc3[n+]2CC)C=Cc4ccccc14
InChI
1S/C25H25N2.BrH/c1-3-26-22(18-16-20-10-5-7-14-24(20)26)12-9-13-23-19-17-21-11-6-8-15-25(21)27(23)4-2;/h5-19H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
COPIHGSSCONEQG-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable