173754
3,3′-Diethylthiadicarbocyanine iodide
Dye content 98 %
Synonyme(s) :
3-Ethyl-2-[5-(3-ethyl-2(3H)-benzothiazolylidene)-1,3-pentadienyl]benzothiazolium iodide, DTDCI, DiSC2(5)
About This Item
Produits recommandés
Composition
Dye content, 98%
Pf
249 °C (dec.) (lit.)
λmax
655 nm
Chaîne SMILES
[I-].CCN1/C(Sc2ccccc12)=C\C=C\C=C\c3sc4ccccc4[n+]3CC
InChI
1S/C23H23N2S2.HI/c1-3-24-18-12-8-10-14-20(18)26-22(24)16-6-5-7-17-23-25(4-2)19-13-9-11-15-21(19)27-23;/h5-17H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
MNQDKWZEUULFPX-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
- Fluorescent contrast agent in three-dimensional fluorescence lifetime tomography.
- Dye for rapid genetic screening.
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.