23320
3-Chloroaniline
puriss., ≥99.0% (GC)
About This Item
Pression de vapeur
1 mmHg ( 63.5 °C)
Qualité
puriss.
Pureté
≥99.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.594 (lit.)
n20/D 1.594
Point d'ébullition
95-96 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
−11-−9 °C (lit.)
Densité
1.206 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
Clé InChI
PNPCRKVUWYDDST-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Endocrine system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
244.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
118 °C - closed cup