Principaux documents
21287
Supelco
(1S)-(−)-Chlorure camphanique
for chiral derivatization, LiChropur, ≥98.0%
Synonyme(s) :
(1S)-3-Oxo-4,7,7-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.1]heptane-1-carbonyl chloride, Chlorure de (−)-camphanoyl
About This Item
Formule linéaire :
C10H13O3Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.66
Beilstein:
3590860
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23151817
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
LiChropur
Niveau de qualité
Gamme de produits
ChiraSelect
Essai
≥98.0% (AT)
≥98.0%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −18±1°, c = 2% in carbon tetrachloride
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
Technique(s)
HPLC: suitable
Pf
67-70 °C
71-73 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)[C@@]2(C)CC[C@@]1(OC2=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C10H13ClO3/c1-8(2)9(3)4-5-10(8,6(11)12)14-7(9)13/h4-5H2,1-3H3/t9-,10+/m0/s1
Clé InChI
PAXWODJTHKJQDZ-VHSXEESVSA-N
Description générale
(1S)-(-)-Camphanic chloride is a derivatizing agent.
Application
(1S)-(-)-Camphanic chloride may be used in esterification of enantiomers in volatiles releasedf from wheat, in order to determine the proportion of enantiomers and also in quantifying the esters.[1]
Autres remarques
Réactif de dérivatisation chirale utilisé pour la détermination de la pureté énantiomérique des alcools et amines par HPLC [2][3][4][5]
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
A. Haag et al.
Helvetica Chimica Acta, 63, 10-10 (1980)
J.D. Fourneron et al
The Journal of Organic Chemistry, 54, 4686-4686 (1989)
H. Gerlach
Helvetica Chimica Acta, 68, 1815-1815 (1985)
Activity of enantiomers of sulcatol on apterae of Rhopalosiphum padi.
Quiroz, A., and H. M. Niemeyer.
Journal of Chemical Ecology, 24, 361-370 (1998)
K.D. Ward et al.
Journal of Chromatography A, 478, 169-169 (1989)