191612
Glycérol
spectrophotometric grade, ≥99.5%
Synonyme(s) :
1,2,3-propanetriol, Glycérine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
spectrophotometric grade
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
698 °F
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impuretés
<0.100% water
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
Point d'ébullition
182 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
20 °C (lit.)
Densité
1.25 g/mL (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 205 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 225 nm Amax: 0.10
λ: 280 nm Amax: 0.05
λ: 320 nm Amax: 0.02
λ: 340-400 nm Amax: 0.01
Chaîne SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clé InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?