15150
1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl)benzene
purum, suitable for scintillation, ≥97.0% (TLC)
Synonyme(s) :
1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl)benzene, 2,2′-p-Phenylene-bis(5-phenyloxazole), Di(phenyl-5-oxazolyl-2)-1,4-benzene, POPOP
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Essai
≥97.0% (TLC)
Pf
242-246 °C (lit.)
243-246 °C
Adéquation
suitable for scintillation
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3ccc(cc3)-c4ncc(o4)-c5ccccc5
InChI
1S/C24H16N2O2/c1-3-7-17(8-4-1)21-15-25-23(27-21)19-11-13-20(14-12-19)24-26-16-22(28-24)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
Clé InChI
MASVCBBIUQRUKL-UHFFFAOYSA-N
Application
Quantité
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable