Principaux documents
14470
Sigma-Aldrich
Zinc borate
technical, light, ≥45% ZnO basis, ≥36% B2O3 basis
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Qualité
technical
Forme
solid
Composition
B2O3, ≥36%
ZnO, ≥45%
Pertinence de la réaction
core: zinc
reagent type: catalyst
Perte
≤19% loss on ignition, 800 °C, 1h
Chaîne SMILES 
[Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]B([O-])[O-].[O-]B([O-])[O-]
InChI
1S/2BO3.3Zn/c2*2-1(3)4;;;/q2*-3;3*+2
Clé InChI
BIKXLKXABVUSMH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Questions
  1. xrd data for zinc borate
    1 réponse
    1. X-Ray diffraction analysis is not performed on this product. It may be helpful to view the peer-reviewed articles related to this product: https://www.sigmaaldrich.com/search/14470?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=14470&type=citation_search
      Utile ?