Documents
06474
Supelco
Amberlite XAD1180N polymeric adsorbent
20-60 mesh
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23151817
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Amberlite XAD1180, 20-60 mesh
Technique(s)
LPLC: suitable
Superficie
450 m2/g
Perte
~65% loss on drying, 110 °C
Matrice
styrene/divinylbenzene
Groupe de la matrice active
polymer
Taille des particules
20-60 mesh
350-600 μm
Dimension de pores
1.4 mL/g pore volume
300-400 Å mean pore size
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Description générale
Résine macroréticulaire non ionique qui adsorbe et relargue les espèces ioniques grâce à des interactions hydrophobes et polaires; utilisée généralement en conditions isocratiques.
Application
Adsorbant polymérique pour les composés hydrophobes: antibiotiques, vitamines, acides aminés, enzymes; pour la purification : gallium, myxovirescines, acide phosporique, sels de riboflavines.
Informations légales
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)