Principaux documents
05210
Sigma-Aldrich
β-Alanine methyl ester hydrochloride
≥98.0% (AT)
Synonyme(s) :
Methyl 3-aminopropionate hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
NH2CH2CH2COOCH3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.58
Beilstein:
3556748
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (AT)
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
colorless to white
Pf
103-107 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.COC(=O)CCN
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-7-4(6)2-3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H
Clé InChI
XPGRZDJXVKFLHQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable