Documents
04542
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-3,4-dimethoxy-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-3-(Boc-amino)-3-(3,4-methoxyphenyl)propionic acid, Boc-3,4-dimethoxy-D-β-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H23NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Pf
142-146 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1OC)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H23NO6/c1-16(2,3)23-15(20)17-11(9-14(18)19)10-6-7-12(21-4)13(8-10)22-5/h6-8,11H,9H2,1-5H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-/m0/s1
Clé InChI
NOEVPXYRCVCOIV-NSHDSACASA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable