03906
Ethylene oxide
purum, ≥99.8%
Synonyme(s) :
Oxirane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Essai
≥99.8%
Indice de réfraction
n20/D 1.3597 (lit.)
pb
10.7 °C (lit.)
Pf
−111 °C (lit.)
Densité
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C1CO1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2
Clé InChI
IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Chem. Unst. Gas A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)