02712
Cystamine dihydrochloride
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
2,2′-Diaminodiethyl disulfide dihydrochloride, 2,2′-Dithiobis(ethylamine) dihydrochloride, Decarboxycystine dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (TLC)
Concentration
≥98 % (w/w) (T)
Impuretés
≤100 mg/kg 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) (HPLC)
≤100 ppm 1,2-dimethoxyethan
≤5000 ppm tert-butyl methyl ether
≤5000 ppm ethanol
Pf
215-225 °C (dec.)
217-220 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 1.0 g/10 mL, clear to almost clear, colorless to almost colorless (<5.5 NTU)
Adéquation
corresponds for H-NMR
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].NCCSSCCN
InChI
1S/C4H12N2S2.2ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
Clé InChI
YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?