Principaux documents
49705
Supelco
Cysteamine hydrochloride
analytical standard
Synonyme(s) :
β-Mercapto­ethylamine hydrochloride, 2-Amino­ethane­thiol hydrochloride, 2-Mercapto­ethyl­amine hydrochloride, Decarboxy­cysteine hydrochloride, Thio­ethanol­amine hydrochloride
100 MG
48,90 €
48,90 €
Disponible pour expédition le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
48,90 €
About This Item
Formule linéaire :
HSCH2CH2NH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.61
Beilstein:
3590083
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
48,90 €
Disponible pour expédition le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
98.0-101.0% (RT)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
Pf
67-71 °C
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
Clé InChI
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable