28-5480
Acide succinique
SAJ special grade, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Acide butanedioïque
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Pureté
≥99.5%
Forme
crystalline
Disponibilité
available only in Japan
Point d'ébullition
235 °C (lit.)
Pf
184-186 °C (lit.)
Solubilité
water: 83 g/L at 25 °C
Densité
1.564 g/cm3 at 15 °C
Chaîne SMILES
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Clé InChI
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable