23-0860
Oxalic acid solution
0.05 M
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
0.05 M
1/10 N
Densité
1 g/cm3 at 20 °C
Chaîne SMILES
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable