07-2920
Diethylene glycol
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonyme(s) :
2,2′-oxydiéthanol, 2-hydroxyéthyl éther
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
2.14 (vs air)
Pression de vapeur
0.01 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥98.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
442 °F
Limite d'explosivité
2-12.3 %
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
pH
5.0-8 (20 °C, 500 g/L)
Point d'ébullition
245 °C (lit.)
Pf
−10 °C (lit.)
Densité
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
280.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138 °C - closed cup