Principaux documents
SX0216
Supelco
Soda & Lime Indicating
size 4-8 mesh, meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Synonyme(s) :
Sodasorb
About This Item
Agence
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Forme
granular
Taille
4-8 mesh
Perte
≤7% loss on drying, 200°C
Couleur
off-white
Taille des particules
4-12 mesh (>=80%)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
4-8 mesh, Meets ACS Specifications GR ACS
Application
4-8 mesh, Meets ACS Specifications GR ACS
Remarque sur l'analyse
Carbon dioxide absorption capacity19.0% minColorOff-whiteFines (through U.S. No. 100 sieve)1% maxFormGranular pelletsIdentificationTo pass testIndicator, Presence ofTo pass testLoss on drying at 200°C7% maxMesh size (4-8)80% min
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable