Documents
1.06839
Supelco
Sodalime pellets with indicator
for analysis
About This Item
Code UNSPSC :
12352319
Nomenclature NACRES :
NB.21
Niveau de qualité
Perte
13.0 - 18.0% loss on drying, (105°C)
Couleur
, Passes test
Taille des particules
2-5 mm, coeff var ≥95%
Capacité
≥25 % absorption capacity (CO2)((method NF XVII))
Masse volumique apparente
75 g/100 mL
Adéquation
passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable