ST1200
Anti-Ubiquitin Mouse mAb (FK2)
liquid, clone FK2, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Mouse Anti-Ubiquitin, Ubiquitin Detection Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
FK2, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
ELISA (see application references)
Immunoblotting (1:1000)
Immunoprecipitation (see application references and comments)
Immunofluorescence (see application references)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Boname, J.N., et al. 2001. Immunity 15, 627.
Campbell, V., et al. 2001. Neuron 32, 1013.
Fujimuro, M., et al. 2003. FEBS Letts. 349, 173.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable