05-944
Anti-Ubiquitin Antibody, clone P4D1-A11
clone P4D1-A11, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-Ubiquitin, Clone P4D1-A11 Anti-Ubiquitin, Ubiquitin Detection Antibody
625,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
About This Item
625,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
P4D1-A11, monoclonal
Espèces réactives
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UBAP2(55833)
Spécificité
Immunogène
Application
Protein Trafficking
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Qualité
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1