SLGVS25XS
Protecteur de capteur de pression Dualex (stérile)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophobic, female Luer inlet slip, medical device
Synonyme(s) :
disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PVC housing
PVDF membrane
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Gamme de produits
Millex™
Caractéristiques
CE compliant
hydrophobic
FDA registered
medical device
Fabricant/nom de marque
Millex™
Paramètres
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
45 °C max. temp.
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
Matrice
Durapel™
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Raccords
female Luer inlet slip
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Protège les patients contre une contamination croisée bactériologique ou particulaire
- Évite également que le sang et les fluides de dialyse ne viennent endommager les dispositifs de contrôle des capteurs de pression très sensibles
- Équipé de raccords Luer-Lok®, qui conviennent parfaitement dans les systèmes d'hémodialyse à haut débit.
- La membrane est scellée sur le dessus (Luer femelle) pour les applications d'hémodialyse
- Porte le marquage CE et enregistré auprès de la FDA