Principaux documents
SLGVR13SL
Millipore
Filtre pour seringue Millex en PVDF
pore size 0.22 μm, diam. 13 mm, sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
100 PKG
465,00 €
465,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
100 PKG
465,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
Nomenclature NACRES :
NB.24
465,00 €
Check Cart for Availability
Matériaux
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Niveau de qualité
Description
Female Luer-Lok/Male Luer slip
Stérilité
ethylene oxide treated
sterile
Gamme de produits
Millex
Durée de conservation
3 yr
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pk of 100
Paramètres
45 °C max. temp.
5.2 bar max. pressure at 75 psi
Technique(s)
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Diamètre
13 mm
Surface de filtration
0.65 cm2
housing diam.
14.7 mm
inlet to outlet H
21.1 mm
Volume
10 mL
Couleur
natural
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm
Entrée
tissue culture medium
aqueous solution(s)
Raccords
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Description générale
Les filtres pour seringues stériles Millex conviennent parfaitement à la stérilisation des solvants organiques, des solutions aqueuses ou des gaz/de l'air. De nombreuses méthodes de préparation d'échantillons préconisent l'utilisation de filtres Millex dont la qualité et la fiabilité restent inégalées. Caractérisés par un volume mort minimal et des débits plus rapides, les filtres Millex résistent en outre à des pressions de fonctionnement plus élevées et sont chimiquement compatibles avec une multitude d'échantillons et de solvants, ce qui minimise le relargage des impuretés extractibles. Les filtres Millex sont fabriqués dans un environnement contrôlé et automatisé, dans le respect des normes de qualité les plus strictes. Ces dispositifs stériles sont accompagnés d'un certificat de qualité, certains d'entre eux étant spécifiquement indiqués pour les applications médicales.
Application
Filtre pour seringue stérile d'un diamètre de 13 mm avec une membrane en PVDF hydrophile de 0,22 μm de dimension de pores. Conditionnés en pack de 100.
Stérilisation de milieux de culture tissulaire, de solutions protéiques ou de solutions aqueusesTrès faible affinité de liaison pour les protéines
Caractéristiques et avantages
Caractéristiques et avantages :
  • Filtres adaptés à diverses applications selon le type de membrane, le boîtier et le niveau de validation
  • Unités de filtration spécialement conçues pour protéger les capteurs d'hémodialyse du sang et de l'humidité ainsi que les lignes de vide
  • Membranes à faible taux d'extractibles et à faible absorption, pour une perte minimale de l'échantillon
  • Débit et pression de fonctionnement plus élevés, répondant aux besoins de hautes performances
Stérilisation de solutions aqueuses, de solvants organiques et de gaz ; filtration de composés à base de protéines ou de petites molécules de haute valeur
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration
  • Application : Filtration stérilisante
  • Usage prévu : Stérilisation de petits volumes de solutions aqueuses
  • Mode d′emploi : Veuillez vous reporter au paragraphe Instructions d′utilisation du mode d′emploi du filtre pour seringue Millex
  • Conditions de stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany