Merck
Passer à
SA0190BC
PLAQUE TRANSIA® Salmonella Gold 10X
BioControl, ELISA test for detection of Salmonella in food and environmental samples
Synonyme(s) :
TPSG
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
960 tests
Date d'expédition estimée le01 juin 2026DeSt QuentinFallavier
6 090,00 €
A propos de cet article
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41116129
6 090,00 €
Date d'expédition estimée le01 juin 2026Détails
Demander une commande sur mesureDemander des informations complémentaires
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
agency
AFNOR
product line
TRANSIA®
shelf life
3‑9 mo.
packaging
pkg of 960 tests
manufacturer/tradename
BioControl Systems SA0190
technique(s)
ELISA: suitable
input
food(s)
application(s)
food and beverages
pathogen testing
storage temp.
2-8°C
suitability
Salmonella spp.
General description
La plaque TRANSIA® Salmonella Gold est un kit ELISA destiné aux microbiologistes de l′agroalimentaire pour détecter le genre Salmonella. L′essai permet de recouvrer et de détecter de manière fiable de faibles niveaux de Salmonella dans diverses denrées alimentaires et aliments pour animaux.
Application
Certification AFNOR TRA 02/08 – 03/01, AOAC Performance Tested Method 010602, NordVal ref. nr. 001
ELISA
Features and Benefits
  • Technique de détection fiable des bactéries Salmonella :
Le système TRANSIA® PLATE Salmonella Gold est un kit de dosage immunoenzymatique en sandwich qui permet de détecter la présence de salmonelles (Salmonella) dans des échantillons d'aliments destinés à la consommation humaine et animale et des échantillons environnementaux. Le test utilise des anticorps exclusifs hautement spécifiques pour créer un complexe antigène/anticorps dont la présence provoque une réaction de changement de couleur lors de l'ajout du substrat, changement de couleur qui est lu à l'aide d'un lecteur de microplaques.
  • Protocole standardisé, résultats en 24 heures :
L'utilisation du même milieu d'enrichissement et du même temps d'incubation pour tous les échantillons permet de réduire le temps de préparation des milieux et d'accroître l'efficacité du laboratoire. Les étapes d'enrichissement sont en accord avec la méthode de référence de l'ISO et sont communes à toutes les matrices.
  • Compatible avec l'automatisation :
Le système TRANSIA® PLATE Salmonella Gold peut être entièrement automatisée avec le processeur de microplaques Gemini®.
  • Amplement validé :
Le système TRANSIA® PLATE Salmonella Gold a fait l'objet de nombreuses validations, pour tous les échantillons d'aliments destinés à la consommation humaine et animale et tous les échantillons environnementaux, par des organismes tels que l'AFNOR et l'institut de recherche de l'AOAC.
Other Notes
  • Plaque de microtitration à barrettes détachables, 96 puits (8 puits x 12 barrettes) – 10 pc
  • Couvercle pour plaque de microtitration – 1 pc
  • Contrôle négatif – prêt à l′emploi – 2 x 13 ml
  • Contrôle positif – prêt à l′emploi – 2 x 8 ml
  • Tampon de lavage – concentré 20X – 1 x 800 ml
  • Conjugué : anticorps anti-Salmonella conjugués à de la peroxydase – prêt à l′emploi – 2 x 57 ml
  • Substrat : TMB – prêt à l′emploi – 2 x 57 ml
  • Solution d′arrêt : H2SO4 – prête à l′emploi – 2 x 57 ml
  • Réactif d′extraction – prêt à l′emploi – 2 x 60 ml
Legal Information
Gemini is a registered trademark of Stratec
TRANSIA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SA0180BCLI0685BCLI0691BC
packaging
pkg of 960 tests
packaging
pkg of 96 tests
packaging
pkg of 960 tests
packaging
pkg of 96 tests
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
agency
AFNOR
agency
AOAC® (PTM)
agency
AFNOR
agency
AFNOR
manufacturer/tradename
BioControl Systems SA0190
manufacturer/tradename
BioControl Systems SA0180
manufacturer/tradename
BioControl Systems LI0685
manufacturer/tradename
BioControl Systems LI0691
suitability
Salmonella spp.
suitability
Salmonella spp.
suitability
Listeria spp.
suitability
Listeria spp.
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3