Key Documents
MXRPAIRTU
Millipore
Tuyaux à air en silicone
Spare part for Milliflex® Rapid AutoSpray Station
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
eCl@ss :
32160606
Nomenclature NACRES :
NB.17
Matériaux
silicone
Conditionnement
pkg of 2 units
Fabricant/nom de marque
Milliflex®
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
Application(s)
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Compatibilité
AutoSpray Station
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les tuyaux à air en silicone sont des pièces détachées qui permettent de maintenir la station AutoSpray Milliflex® Rapid en bon état de fonctionnement et d'assurer des performances optimales de pulvérisation des réactifs.
Application
Les tuyaux à air en silicone sont un accessoire de la station AutoSpray Milliflex® permettant de maintenir la station en bon état de fonctionnement et d'assurer des performances optimales de pulvérisation des réactifs.
Informations légales
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany