03-0183-00
SMC® Human UCHL1 High Sensitivity Immunoassay Kit
Synonyme(s) :
HEL-S-53, NDGOA, PARK5, PGP9.5 high sensitive immuno assay, SPG79A, Ubiquitin Carboxyl Terminal Hydrolase L1 immunoassay kit, Uch-L1 single molecule counting kit
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
SMC®
Technique(s)
single molecule counting: suitable
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Contenu apparenté
Exploitez la puissance des dosages immunologiques SMC® ("Single Molecule Counting") de grande sensibilité dans la recherche en neurosciences, pour une mesure précise des principaux analytes protéiques neurologiques à l'état sain et pathologique, grâce à la plateforme de détection SMCxPRO®, particulièrement efficace. Analysez les biomarqueurs de neurosciences tels que le NF-L, la GFAP, la protéine tau, la protéine bêta-amyloïde, et plus encore.
Discover how to expand neuroscience biomarker research with high sensitivity immunoassays, such as Single Molecule Counting (SMC®) assays. These assays give researchers the tools they need to detect low-abundant blood-based biomarkers and expand biomarker options in neuroscience research.
Explore high-sensitivity SMC® neurology immunoassays that precisely measure low levels of neurology protein analytes, such as NF-L or Tau proteins.
Trouvez des immunoessais pour explorer les cytokines impliquées dans la neuroimmunologie et la neuroinflammation, ainsi que les biomarqueurs des maladies neurodégénératives.