MAC138
Anti-Inntag 5 (IT5) Antibody, clone R19/8-11/18
clone R19/8-11/18, from mouse
Synonyme(s) :
Pollen allergen Phl p 2, Phl p2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
R19/8-11/18, monoclonal
Espèces réactives
Phleum pratense
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Secondary & Control Antibodies
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Inntag 5 (IT5) in Immunoprecipitation applications (Georgieva, M.V., et. al. (2015). Nat Methods. 12(10):955-8).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Inntag 5 (IT5) in Immunofluorescence applications (Georgieva, M.V., et. al. (2015). Nat Methods. 12(10):955-8).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Inntag 5 (IT5) in 10 µg of transfected HEK293/GFP-IT5 cell lysates.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable