MABN43
Anti-Apolipoprotein E4 (ApoE4) Antibody, clone 4E4
clone 4E4, from mouse
Synonyme(s) :
Apolipoprotein E, Apo-E, ApoE4, Apolipoprotein E4
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4E4, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APOE(348)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory to detect ApoE4 in CHO cells secreting ApoE4. (Image courtesy of Dr. Egon Ogris, Medical University of Vienna)
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:100,000 dilution detected ApoE4 in 10 µg of recombinant ApoE4 protein.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Recombinant Apolipoprotein E protein
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable