MABN385
Anti-NHERF-2 Antibody, clone 32B6
clone 32B6, from mouse
Synonyme(s) :
Na(+)/H(+) exchange regulatory cofactor NHE-RF2, NHERF-2, NHE3 kinase A regulatory protein E3KARP, SRY-interacting protein 1, SIP-1, Sodium-hydrogen exchanger regulatory factor 2, Solute carrier family 9 isoform A3 regulatory factor 2, Tyrosine kinase ac
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
32B6, monoclonal
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC9A3R2(9351)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in Batt cell lysate. (Theisen, C. S., et al. (2007). Mole. Biol. Cell. 18:1220-1232).
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected NHERF-2 in 10 µg of HaCaT keratinocytes cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HaCaT keratinocytes cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable