MABN110
Anti-pro-BDNF Antibody, clone 5D4.1
clone 5D4.1, 1 mg/mL, from mouse
Synonyme(s) :
Brain-derived neurotrophic factor, Abrineurin
435,00 €
About This Item
435,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5D4.1, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BDNF(627)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2000 dilution from a representative lot detected Pro-BDNF in human cerebral cortex and thalamic tissue.
Qualité
Western Blotting Analysis: A 0.5 µg/mL diultion of this antibody detected pro-BDNF in 200 µg of Rat Brain cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable